Få mere at vide
4-Piperidinemethanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Piperidinemethanol |
| CAS | 6457-49-4 |
| Molekylær formel | C6H13NO |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | (4-Piperidinyl)methanol, (4-Piperidyl)methanol, 4-(Hydroxymethyl)piperidine, 4-Piperidine-1-methanol |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13NO/c8-5-6-1-3-7-4-2-6/h6-8H,1-5H2 |
| SMIL | OCC1CCNCC1 |
| IUPAC navn | piperidin-4-ylmethanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 115.17 |
| Formel vægt | 115.0997 |