Få mere at vide
4-Piperidinmethanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11374845
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11374845 5 g 5g
11384845 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11374845 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L17964.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 6457-49-4 | C6H13NO | 115.176 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6457-49-4
Molekylær formel C6H13NO
Molekylvægt (g/mol) 115.176
MDL nummer MFCD00174228
InChI nøgle XBXHCBLBYQEYTI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-piperidinemethanol, 4-hydroxymethyl piperidine, 4-piperidylmethanol, 4-hydroxymethylpiperidine, piperidin-4-yl methanol, piperidin-4-yl-methanol, piperidine-4-methanol, 4-piperidylmethan-1-ol, 4-piperidine methanol, 4-piperidyl carbinol
PubChem CID 420771
IUPAC navn piperidin-4-ylmethanol
SMIL C1CNCCC1CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Piperidinemethanol
Smeltepunkt 57°C to 61°C
Tæthed 0.997
Kogepunkt 118°C to 120°C (10 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Lugt Amine-like
Mængde 5 g
FN nummer UN3259
Beilstein 103071
Følsomhed Hygroscopic
Formel vægt 115.18
Procent renhed 97%