Få mere at vide
4-Piperidineethanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Piperidineethanol |
| CAS | 622-26-4 |
| Molekylær formel | C7 H15 N O |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 2-(4-Piperidyl)ethanol, 2-(Piperidin-4-yl)-1-ethanol, 2-(Piperidin-4-yl)ethanol, 4-(2-Hydroxyethyl)piperidine, NSC 93818 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H15NO/c9-6-3-7-1-4-8-5-2-7/h7-9H,1-6H2 |
| SMIL | OCCC1CCNCC1 |
| IUPAC navn | 2-piperidin-4-ylethanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 129.2 |
| Formel vægt | 129.115 |