Få mere at vide
4-Piperidineethanol, 97%
Artikelnummer. 10355851 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10355851 10 g Glasflaske 10g
10307241 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10355851 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 263650100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 622-26-4 | C7H16NO | 130.21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 622-26-4
Molekylær formel C7H16NO
Molekylvægt (g/mol) 130.21
MDL nummer MFCD00006008
InChI nøgle LDSQQXKSEFZAPE-UHFFFAOYSA-O
Synonym 4-piperidineethanol, 2-piperidin-4-yl ethanol, 4-2-hydroxyethyl piperidine, 2-piperidin-4-yl ethan-1-ol, 4-piperidine ethanol, piperidine-4-ethanol, 4-ethanolpiperidine, 2-4-piperidyl ethanol, 2-piperidin-4-yl-ethanol, 4-hydroxyethyl-piperidine
PubChem CID 73953
SMIL OCCC1CC[NH2+]CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Piperidineethanol
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 45.0°C to 50.0°C
Kogepunkt 131.0°C to 136.0°C (17.0 mmHg)
Flammepunkt >110°C
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4902
Mængde 10 g
Beilstein 21, 4
IUPAC navn 4-(2-hydroxyethyl)piperidin-1-ium
Formel vægt 129.19
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Piperidineethanol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.