missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Piperidine-d9-carboxylic Acid, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isonipecotic Acid D9 |
| CAS | 1219798-43-2 |
| Molekylær formel | C6 D9 H2 N O2 |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | 4-Piperidine-2,2,3,3,4,5,5,6,6-d9-carboxylic acid, 4-Piperidine-d9-carboxylic acid, Isonipecotic acid-d9, 4-Carboxypiperidine-2,2,3,3,4,5,5,6,6-d9, Isonipecotinic-d9 acid |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H11NO2/c8-6(9)5-1-3-7-4-2-5/h5,7 H,1-4H2,(H,8,9)/i1D2,2D2,3D2,4D2,5 D |
| SMIL | [2 H]C1([2 H])NC([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])(C(=O)O)C1([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | 2,2,3,3,4,5,5,6,6-nonadeuteriopiperidine-4-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 138.2125 |
| Formel vægt | 138.1355 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?