Få mere at vide
[4-(Piperidin-1-ylmethyl)phenyl]methanol,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10609564
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10609564 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 10609564 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC45509DA
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale [4-(Piperidin-1-ylmethyl)phenyl]methanol
CAS 91271-62-4
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C13H19NO
MDL nummer MFCD07772863
Mængde 1 g
Synonym 4-piperidin-1-ylmethyl phenyl methanol, 4-piperidylmethyl phenyl methan-1-ol, benzenemethanol,4-1-piperidinylmethyl, 4-piperidin-1-yl methyl benzyl alcohol, benzenemethanol, 4-1-piperidinylmethyl, 4-piperidin-1-yl methyl phenyl methanol
InChI nøgle SQWKPHFBCVNPGU-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1CCN(CC1)CC2=CC=C(C=C2)CO
IUPAC navn [4-(piperidin-1-ylmethyl)phenyl]methanol
Molekylvægt (g/mol) 205.301
PubChem CID 7162041
Formel vægt 205.3
Procent renhed 95%