Få mere at vide
4-(Piperidin-1-ylmethyl)benzonitril,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10371483
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10371483 1 g 1g
10066674 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10371483 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC45516DA
Request Bulk or Custom Format
Chemical Identifiers
CAS 727733-92-8
Molekylær formel C13H16N2
Molekylvægt (g/mol) 200.285
MDL nummer MFCD06796182
InChI nøgle JOGVBKNLRQCYKS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-piperidin-1-ylmethyl benzonitrile, 1-4-cyanobenzyl piperidine, 4-piperidinomethyl benzonitrile, 4-piperidylmethyl benzenecarbonitrile, 4-piperidin-1-ylmethyl-benzonitrile, benzonitrile,4-1-piperidinylmethyl
PubChem CID 7537603
IUPAC navn 4-(piperidin-1-ylmethyl)benzonitril
SMIL C1CCN(CC1)CC2=CC=C(C=C2)C#N
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4-(Piperidin-1-ylmethyl)benzonitrile
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 200.28
Procent renhed 97%