Få mere at vide
4-(Piperidin-1-ylmethyl)benzonitril,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10066674
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 10066674
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC45516DE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 727733-92-8
Molekylær formel C13H16N2
Molekylvægt (g/mol) 200.285
MDL nummer MFCD06796182
InChI nøgle JOGVBKNLRQCYKS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-piperidin-1-ylmethyl benzonitrile, 1-4-cyanobenzyl piperidine, 4-piperidinomethyl benzonitrile, 4-piperidylmethyl benzenecarbonitrile, 4-piperidin-1-ylmethyl-benzonitrile, benzonitrile,4-1-piperidinylmethyl
PubChem CID 7537603
IUPAC navn 4-(piperidin-1-ylmethyl)benzonitril
SMIL C1CCN(CC1)CC2=CC=C(C=C2)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Piperidin-1-ylmethyl)benzonitrile
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 5 g
Formel vægt 200.28
Procent renhed 97%