Få mere at vide
4-(piperidin-1-ylmethyl)benzaldehyd, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10598053
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10598053 250 mg 250mg
10128092 1 g 1g
10245564 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10598053 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC45504CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 471929-86-9
Molekylær formel C13H17NO
Molekylvægt (g/mol) 203.285
InChI nøgle WWBOSCKXPMBVLG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7164649
IUPAC navn 4-(piperidin-1-ylmethyl)benzaldehyd
SMIL C1CCN(CC1)CC2=CC=C(C=C2)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Piperidin-1-ylmethyl)benzaldehyde
Analyseprocentområde 95%
Mængde 250 mg
Synonym 4-piperidin-1-ylmethyl benzaldehyde, 4-1-piperidinylmethyl benzaldehyde, benzaldehyde,4-1-piperidinylmethyl, 4-piperidylmethyl benzaldehyde, 4-piperidinomethyl benzaldehyde, benzaldehyde, 4-1-piperidinylmethyl
Formel vægt 203.28
Procent renhed 95%