Få mere at vide
4-Piperidin-1-ylbenzonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10622515
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10622515 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
10472654 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10245764 25 g Ravfarvet glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10622515 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC33916EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-10-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 1204-85-9
Molekylær formel C12H14N2
Molekylvægt (g/mol) 186.258
MDL nummer MFCD02575368
InChI nøgle ZEPXHFFGXQFUDP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-piperidin-1-yl benzonitrile, 4-1-piperidinyl benzonitrile, 4-piperidin-1-yl-benzonitrile, 4-piperidinobenzonitrile, benzonitrile,4-1-piperidinyl, 4-piperidylbenzenecarbonitrile, acmc-209a7n, 4-piperidin-1-ylbenzenecarbonitrile
PubChem CID 766771
IUPAC navn 4-piperidin-1-ylbenzonitril
SMIL C1CCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Piperidin-1-ylbenzonitrile
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 10 g
Formel vægt 186.26
Procent renhed 97%