Få mere at vide
4-(piperazin-1-carbonyl)phenylboronsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10255264
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10255264 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10255264 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MAY00050DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Piperazine-1-carbonyl)phenylboronic acid, pinacol ester, hydrochloride
CAS 864754-07-4
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C17H25BN2O3
MDL nummer MFCD06657704
Mængde 1 g
Synonym 4-piperazine-1-carbonyl phenylboronic acid, pinacol ester, piperazin-1-yl 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methanone, 4-piperazine-1-carbonyl phenylboronic acid pinacol ester, piperazin-1-yl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-phenyl-methanone, 1-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoyl piperazine, 1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoyl piperazine, amtb003, abbypharma ap-13-12359, methanone,1-piperazinyl 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl
InChI nøgle OBWNKFAHYIGNHE-UHFFFAOYSA-N
SMIL B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=C(C=C2)C(=O)N3CCNCC3
IUPAC navn piperazin-1-yl-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]methanon
Molekylvægt (g/mol) 316.208
PubChem CID 17749913
Formel vægt 352.66
Procent renhed 97%