Få mere at vide
4-Piperazin-1-yl-quinoline Dihydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Piperazin-1-yl-quinoline Dihydrochloride |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H15N3.2ClH/c1-2-4-12-11(3-1)13(5-6-15-12)16-9-7-14-8-10-16;;/h1-6,14H,7-10H2;2*1H |
| Formel vægt | 285.08 |