Få mere at vide
4-Piperazin-1-yl-furo[3,2-c]pyridin,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 4-Piperazin-1-yl-furo[3, 2-c]pyridine |
| CAS min % | 95.0 |
| Analyseprocentområde | 95% |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 203.24 |
| Procent renhed | 95% |