Få mere at vide
4-Piperazin-1-yl-furo[3,2-c]pyridin,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10209882
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10209882 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10593303 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10209882 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO07255CB
Kemiske identifikatorer
CAS 81078-84-4
Molekylær formel C11H13N3O
Molekylvægt (g/mol) 203.245
MDL nummer MFCD06411551
InChI nøgle LUIZVTKJWSGSPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-piperazin-1-yl furo 3,2-c pyridine, 4-piperazin-1-yl-furo 3,2-c pyridine, 1-furo 3,2-c pyridin-4-yl piperazine, furo 3,2-c pyridine, 4-1-piperazinyl, pubchem17312, d04vxp, 4-piperazinylfurano 3,2-c pyridine, 4-piperazin-1-ylfuro 3,2-c pyridine, 1-4-furo 3,2-c pyridinyl piperazine, 4-1-piperazinyl furo 3,2-c pyridine
PubChem CID 2794808
IUPAC navn 4-piperazin-1-ylfuro[3,2-c]pyridin
SMIL C1CN(CCN1)C2=NC=CC3=C2C=CO3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Piperazin-1-yl-furo[3, 2-c]pyridine
CAS min % 95.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 203.24
Procent renhed 95%