Få mere at vide
4-Pikolin-N-oxid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Picoline-N-oxide |
| CAS | 1003-67-4 |
| Molekylær formel | C6H7NO |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 4-Picoline N-Oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7NO/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5H,1H3 |
| SMIL | Cc1cc[n+]([O-])cc1 |
| IUPAC navn | 4-methyl-1-oxidopyridin-1-ium |
| Molekylvægt (g/mol) | 109.13 |
| Formel vægt | 109.0528 |