Få mere at vide
4-Pikolin-N-oxid, TRC
Artikelnummer. 30423887
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30423887 50 g
1 options
Artikelnummer. 30423887 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP47534050G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Picoline-N-oxide
CAS 1003-67-4
Molekylær formel C6H7NO
Mængde 50 g
Synonym 4-Picoline N-Oxide
InChI formel InChI=1S/C6H7NO/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5H,1H3
SMIL Cc1cc[n+]([O-])cc1
IUPAC navn 4-methyl-1-oxidopyridin-1-ium
Molekylvægt (g/mol) 109.13
Formel vægt 109.0528