Få mere at vide
4-Picolin N-oxid, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Picoline N-oxide |
| Smeltepunkt | 182 °C til 185 °C |
| Kogepunkt | 152 °C (11 mmHg) |
| Flammepunkt | 149 °C (300 °F) |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 106329 |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| IUPAC navn | 4-methylpyridin-1-ium-1-olat |
| Formel vægt | 109.13 |
| Procent renhed | 98% |