Få mere at vide
4-Picoline N-oxide, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Picoline N-oxide |
| Smeltepunkt | 182°C to 185°C |
| Kogepunkt | 152°C (11 mmHg) |
| Flammepunkt | 149°C (300°F) |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 106329 |
| Følsomhed | Hygroscopic |
| IUPAC navn | 4-methyl-1-oxidopyridin-1-ium |
| Formel vægt | 109.13 |
| Procent renhed | 98% |