Få mere at vide
4-Picoline, 98%
Artikelnummer. 11477447
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11477447 100 mL 100ml
11487447 500 mL 500ml
11497447 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11477447 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15595.AE
Request Bulk or Custom Format
CAS: 108-89-4 | C6H7N | 93.129 g/mol
4-vinylpyridin er fremstillet af 4-picolin, også brugt til at producere flere katalysatorer som 4-DMAP.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4-vinylpyridin er fremstillet af 4-Picoline, også brugt til
at fremstille flere katalysatorer som 4-DMAP.
Opløselighed Opløseligt i vand
, alkohol og ether.
Bemærkninger
Luftfølsom& hygroskopisk. Opbevares under inert gas. Opbevares væk fra oxidationsmidler, vand& fugtighed.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-89-4
Molekylær formel C6H7N
Molekylvægt (g/mol) 93.129
MDL nummer MFCD00006440
InChI nøgle FKNQCJSGGFJEIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-picoline, pyridine, 4-methyl, p-picoline, gamma-picoline, p-methylpyridine, 4-methyl-pyridine, gamma-methylpyridine, unii-tjd6v9sso7, .gamma.-picoline, 4-mepy
PubChem CID 7963
ChEBI CHEBI:32547
IUPAC navn 4-methylpyridin
SMIL CC1=CC=NC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Picoline
Smeltepunkt 3°C
Tæthed 0.957
pH 10 to 11
Kogepunkt 144°C to 145°C
Flammepunkt 39°C (102°F)
Lugt Unpleasant
Brydningsindeks 1.505
Mængde 100 mL
FN nummer UN2313
Beilstein 104586
Følsomhed Air sensitive; Hygroscopic
Merck Index 14,7402
Opløselighedsinformation Soluble in water,alcohol and ether.
Formel vægt 93.13
Procent renhed 98%