Få mere at vide
4-Phthalimidobutyrsyre, TRC
Artikelnummer. 30388132
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30388132 100 mg
30376896 250 mg
30371305 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30388132 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD486408100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3130-75-4
Molekylær formel C12H11NO4
Molekylvægt (g/mol) 233.22
Synonym 4-Phthalimidoylbutyric Acid, N-Phthalyl-gamma-aminobutyric Acid, NSC 119133, Phthaloyl gamma-Aminobutyric Acid, gamma-Phthalimidobutyric Acid, 1,3-Dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindole-2-butanoic Acid, 4-(1,3-Dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)butanoic Acid, 4-(1,3-Dioxo-1,3-dihydroisoindol-2-yl)butyric Acid, 4-(1,3-Dioxoisoindolin-2-yl)butanoic Acid, 4-Phthalimidobutanoic Acid
SMIL OC(=O)CCCN1C(=O)c2ccccc2C1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Phthalimidobutyric Acid
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C12H11NO4/c14-10(15)6-3-7-13-11(16)8-4-1-2-5-9(8)12(13)17/h1-2,4-5H,3,6-7H2,(H,14,15)
Formel vægt 233.0688