Få mere at vide
4-Phthalimidoacetoacetic Acid Ethyl Ester-13C, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Phthalimidoacetoacetic Acid Ethyl Ester-13C |
| CAS | 123253-99-6 |
| Molekylær formel | C27 H30 N2 O2 . H Cl |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C27H30N2O2.ClH/c1-31-26-14-7-4-11-23(26)27(30)15-19-28(20-16-27)17-8-18-29-24-12-5-2-9-21(24)22-10-3-6-13-25(22)29;/h2-7,9-14,30H,8,15-20H2,1H3;1H |
| SMIL | Cl.COc1ccccc1C2(O)CCN(CCCn3c4ccccc4c5ccccc35)CC2 |
| IUPAC navn | 1-(3-carbazol-9-ylpropyl)-4-(2-methoxyphenyl)piperidin-4-ol;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 451 |
| Formel vægt | 450.207 |