Få mere at vide
4-Phospho D-Erythronate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Phospho D-Erythronate |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9O8P/c5-2(3(6)4(7)8)1-12-13(9,10)11/h2-3,5-6H,1H2,(H,7,8)(H2,9,10,11)/t2-,3-/m1/s1 |
| Formel vægt | 216.0035 |