Få mere at vide
4α -Phorbol 12-Myristat 13-Acetat, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 15937285 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
5 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15937285 5 mg 5mg
1 options
Artikelnummer. 15937285 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0218388205
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1565.00 DKK
    1488.83 DKK / 5mg
    Spare 76.17 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-01-2027
Synonym: Phorbol 12-Myristat 13-Acetat, 12-O-Tetradecanoylphorbol-13-Acetat, Tetradecanoylphorbol Acetate
Negativ kontrol for phorbolesteraktivering af proteinkinase C.
Tekniske data
CAS 63597-44-4
Mængde 5 mg
Fysisk form Fast stof
Renhed ≥99 %
Medmindre andet er angivet, ™er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte menneskelig brug.