Få mere at vide
4-Phenylurazol, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11329963
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11329963 5 g 5g
11339963 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11329963 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L00255.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 15988-11-1 | C8H7N3O2 | 177.163 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15988-11-1
Molekylær formel C8H7N3O2
Molekylvægt (g/mol) 177.163
MDL nummer MFCD00005226
InChI nøgle GOSUFRDROXZXLN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-phenylurazole, urazole, 4-phenyl, 1,2,4-triazolidine-3,5-dione, 4-phenyl, bicarbamimide, n-phenyl, 4-phenyl urazole, 4-phenylurazol, 4-phenyl-urazole, acmc-1c52y, ksc297q5n
PubChem CID 85229
IUPAC navn 4-phenyl-1,2,4-triazolidin-3,5-dion
SMIL C1=CC=C(C=C1)N2C(=O)NNC2=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Phenylurazole
Smeltepunkt 206°C to 210°C
Mængde 5 g
Beilstein 163361
Formel vægt 177.16
Procent renhed ≥98%