Få mere at vide
4-(Phenylthio)benzyl Alcohol, TRC
Artikelnummer. 30412701
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30412701 25 g
1 options
Artikelnummer. 30412701 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP33697525G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Phenylthio)benzyl Alcohol
CAS 6317-56-2
Molekylær formel C13H12OS
Mængde 25 g
Synonym 4-(Phenylthio)benzenemethanol, NSC 43060
InChI formel InChI=1S/C13H12OS/c14-10-11-6-8-13(9-7-11)15-12-4-2-1-3-5-12/h1-9,14H,10H2
SMIL OCc1ccc(Sc2ccccc2)cc1
IUPAC navn (4-phenylsulfanylphenyl)methanol
Molekylvægt (g/mol) 216.3
Formel vægt 216.0609