Få mere at vide
4-(Phenylthio)-1,2-benzenediamine, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Phenylthio)-1,2-benzenediamine |
| CAS | 43156-48-5 |
| Molekylær formel | C12 H12 N2 S |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 1,2-Diamino-4-phenylthiobenzene, 4-Phenylsulfenyl-o-phenylenediamine, 4-Thiophenoxy-1,2-phenylenediamine, 5-(Phenylthio)-1,2-benzenediamine |
| InChI formel | InChI=1S/C12H12N2S/c13-11-7-6-10(8-12(11)14)15-9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,13-14H2 |
| SMIL | Nc1ccc(Sc2ccccc2)cc1N |
| IUPAC navn | 4-phenylsulfanylbenzene-1,2-diamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 216.3 |
| Formel vægt | 216.0721 |