Få mere at vide
(4-phenyltetrahydropyran-4-yl)methylamin, 95 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | (4-phenyltetrahydropyran-4-yl)methylamine |
| Analyseprocentområde | 95% |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Mængde | 5 g |
| IUPAC navn | (4-phenyloxan-4-yl)methanamin |
| Formel vægt | 191.27 |
| Procent renhed | 95% |