Få mere at vide
(4-phenyltetrahydropyran-4-yl)methylamin, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10265474
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10265474 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10022414 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10290255 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10265474 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC69113CB
Kemiske identifikatorer
CAS 14006-32-7
Molekylær formel C12H17NO
Molekylvægt (g/mol) 191.27
MDL nummer MFCD02946795
InChI nøgle IPYDNTFWMDEOBW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-phenyloxan-4-yl methanamine, 4-phenyltetrahydro-2h-pyran-4-yl methanamine, 4-phenyltetrahydropyran-4-yl methylamine, 1-4-phenyltetrahydro-2h-pyran-4-yl methanamine, c-4-phenyl-tetrahydro-pyran-4-yl-methylamine, 4-phenyltetrahydro-2h-pyran-4-yl methylamine, 1-4-phenyloxan-4-yl methanamine, 2h-pyran-4-methanamine, tetrahydro-4-phenyl, 4-phenyl-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yl methylamine, 4-phenyl-tetrahydro-2h-pyran-4-methylamine
PubChem CID 6483779
SMIL NCC1(CCOCC1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (4-phenyltetrahydropyran-4-yl)methylamine
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
IUPAC navn 1-(4-phenyloxan-4-yl)methanamin
Formel vægt 191.27
Procent renhed 95%