Få mere at vide
4-Phenyltetrahydropyran-4-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10245904
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10245904 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10172754 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10245904 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC69101DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 182491-21-0
Molekylær formel C12H14O3
Molekylvægt (g/mol) 206.24
MDL nummer MFCD00085758
InChI nøgle BWHJLSRDMNLSET-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-phenyltetrahydro-2h-pyran-4-carboxylic acid, 4-phenyl-tetrahydro-pyran-4-carboxylic acid, 4-phenyltetrahydropyran-4-carboxylic acid, 4-phenyl-oxane-4-carboxylic acid, 2h-pyran-4-carboxylicacid, tetrahydro-4-phenyl, 4-carboxy-4-phenyloxane, 4-carboxy-4-phenyltetrahydro-2h-pyran, 4-carboxytetrahydro-2h-pyran-4-yl benzene, 4-phenyltetrahydro-2h-pyran-4-carboxylicacid, 4-phenyl-tetrahydro-2h-pyran-4-carboxylic acid
PubChem CID 4138553
IUPAC navn 4-phenyloxan-4-carboxylsyre
SMIL OC(=O)C1(CCOCC1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Phenyltetrahydropyran-4-carboxylic acid
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 206.24
Procent renhed 97%