Få mere at vide
4-Phenylpyridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Phenylpyridine |
| CAS | 939-23-1 |
| Molekylær formel | C11H9N |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | NSC 70375, NSC 77935, p-Phenylpyridine, gamma-Phenylpyridine |
| InChI formel | InChI=1S/C11H9N/c1-2-4-10(5-3-1)11-6-8-12-9-7-11/h1-9H |
| SMIL | c1ccc(cc1)c2ccncc2 |
| IUPAC navn | 4-phenylpyridine |
| Molekylvægt (g/mol) | 155.2 |
| Formel vægt | 155.0735 |