Få mere at vide
4-Phenylpyridin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10317210 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10317210 5 g Glasflaske 5g
10656332 25 g Glasflaske 25g
10239263 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10317210 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 130910050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 939-23-1 | C11H9N | 155.20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 939-23-1
Molekylær formel C11H9N
Molekylvægt (g/mol) 155.20
MDL nummer MFCD00006420
InChI nøgle JVZRCNQLWOELDU-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine, 4-phenyl, p-phenylpyridine, 4-phenyl-pyridine, 4-azabiphenyl, unii-452kd9ycg7, 4-aza-1,1'-biphenyl, phenyl-pyridine, 4-phenylpyridin, 4-pyridylbenzene, zlchem 480
PubChem CID 13651
IUPAC navn 4-phenylpyridin
SMIL C1=CC=C(C=C1)C1=CC=NC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Phenylpyridine
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 71.0°C to 75.0°C
Farve Gul til Beige
Kogepunkt 274.0°C to 275.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (C5H4N)C6H5
Mængde 5 g
Beilstein 20, 424
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble in cold water. Other solubilities: soluble in ethanol and ethyl ether
Formel vægt 155.2
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Phenylpyridine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.