Få mere at vide
4-Phenylpiperidin, 98%
Artikelnummer. 10673362 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10673362 1 g Glasflaske 1g
10371464 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10673362 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 164770010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
CAS: 771-99-3 | C11H15N | 161,25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 771-99-3
Molekylær formel C11H15N
Molekylvægt (g/mol) 161.25
MDL nummer MFCD00006002
InChI nøgle UTBULQCHEUWJNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-phenyl-piperidine, piperidine, 4-phenyl, 4-phenyl piperidine, chembl20969, 4-phenypiperdine, 4-phenyl piperidin, pubchem8009, 4-phenylpiperidine
PubChem CID 69873
IUPAC navn 4-phenylpiperidin
SMIL C1CNCCC1C2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Phenylpiperidine
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 57,0 °C til 63,0 °C
Farve Hvid til Brun
Kogepunkt 255,0 °C til 257,0 °C (727,0 mmHg)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Beilstein 20, 291
Formel vægt 161.25
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Phenylpiperidine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.