Få mere at vide
4-Phenylpiperidin, 96%
Artikelnummer. 15462739
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15462739 5 g 5g
15452739 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15462739 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H66389.06
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 771-99-3 | C11H15N | 161,248 g/mol
4-Phenylpiperidin er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4-Phenylpiperidin er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der
anvendes i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 771-99-3
Molekylær formel C11H15N
Molekylvægt (g/mol) 161.248
MDL nummer MFCD00006002
InChI nøgle UTBULQCHEUWJNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-phenyl-piperidine, piperidine, 4-phenyl, 4-phenyl piperidine, chembl20969, 4-phenypiperdine, 4-phenyl piperidin, pubchem8009, 4-phenylpiperidine
PubChem CID 69873
IUPAC navn 4-phenylpiperidin
SMIL C1CNCCC1C2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Phenylpiperidine
Smeltepunkt 61 °C til 64 °C
Farve Gul til Brun
Mængde 5 g
Beilstein 124508
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 161.24
Procent renhed 96%
Fysisk form Pulver