Få mere at vide
4-Phenylphenol, TRC
Artikelnummer. 30411007
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30411007 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30411007 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP336135250MG
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Phenylphenol
CAS 92-69-3
Molekylær formel C12 H10 O
Mængde 250 mg
Synonym [1,1'-Biphenyl]-4-ol, 4-Biphenylol (8CI), 4-Diphenylol, 4-Hydroxy-1,1'-biphenyl, 4-Hydroxybiphenyl, 4-Hydroxydiphenyl, 4-Phenylphenol, DK-CN, Daicarrier DK-CN, MK 1100, NSC 1858, P-PP, Paraxenol, Tetrosin P 300, p-Biphenylol, p-Hydroxybiphenyl, p-Hydroxydiphenyl, p-Phenylphenol, p-Xenol
InChI formel InChI=1S/C12H10O/c13-12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h1-9,13H
SMIL Oc1ccc(cc1)c2ccccc2
IUPAC navn 4-phenylphenol
Molekylvægt (g/mol) 170.21
Formel vægt 170.0732