Få mere at vide
4-Phenylphenol, 97%
Artikelnummer. 11429762
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11429762 2500 g 2500g
11409762 100 g 100g
11419762 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11429762 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10817.0E
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 92-69-3 | C12H10O | 170,211 g/mol
Fluorescens- og phosphorescenskvanteudbytter og fluorescens- og phosphorescenslevetider blev opnået for 4-phenylphenol adsorberet på filterpapir med enten NaCl, NaBr eller NaI ved 296 og 93 K. Fastoverfladefluorescens- og phosphorescenskvanteudbytteværdierne og phosphorescenslevetidsværdier blev opnået for p-aminobenzoesyre (PABA) og 4-phenylphenol adsorberet påα -cyclodextrin/NaCl-blandinger. 4-Phenylphenol bruges som en antioxidant og er en potentiel EDC.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Fluorescens- og phosphorescenskvanteudbytter og fluorescens- og phosphorescenslevetider blev opnået for 4-phenylphenol adsorberet på filterpapir med enten NaCl, NaBr eller NaI ved 296 og 93 K. Fastoverfladefluorescens- og phosphorescenskvanteudbytteværdierne og phosphorescenslevetidsværdier blev opnået for p-aminobenzoesyre (PABA) og 4-phenylphenol adsorberet påα -cyclodextrin/NaCl-blandinger. 4-Phenylphenol bruges som en antioxidant og er en potentiel EDC.
Opløselighed Opløseligt i vand
(0,7 mg/ml ved 20 C), °ether, mest almindelige organiske opløsningsmidler, methanol og chloroform.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 92-69-3
Molekylær formel C12H10O
Molekylvægt (g/mol) 170.211
MDL nummer MFCD00002347
InChI nøgle YXVFYQXJAXKLAK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxybiphenyl, 1,1'-biphenyl-4-ol, biphenyl-4-ol, p-phenylphenol, 4-biphenylol, p-hydroxybiphenyl, 4-hydroxydiphenyl, p-hydroxydiphenyl, p-biphenylol, 4-diphenylol
PubChem CID 7103
ChEBI CHEBI:34422
IUPAC navn 4-phenylphenol
SMIL C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Phenylphenol
Smeltepunkt 164 °C til 168 °C
Kogepunkt 305 °C til 308 °C
Flammepunkt 165 °C (329 °F)
Mængde 2500 g
FN nummer UN3077
Beilstein 1907452
Merck Index 14,7305
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (0,7 mg/ml ved 20 °C), æter, de mest almindelige organiske opløsningsmidler, methanol og kloroform.
Formel vægt 170.21
Procent renhed 98%