Få mere at vide
4-Phenylphenol, 97%
Artikelnummer. 11419762
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11419762 500 g 500g
11409762 100 g 100g
11429762 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11419762 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10817.36
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 92-69-3 | C12H10O | 170,211 g/mol
Fluorescens- og phosphorescenskvanteudbytter og fluorescens- og phosphorescenslevetider blev opnået for 4-phenylphenol adsorberet på filterpapir med enten NaCl, NaBr eller NaI ved 296 og 93 K. Fastoverfladefluorescens- og phosphorescenskvanteudbytteværdierne og phosphorescenslevetidsværdier blev opnået for p-aminobenzoesyre (PABA) og 4-phenylphenol adsorberet påα -cyclodextrin/NaCl-blandinger. 4-Phenylphenol bruges som en antioxidant og er en potentiel EDC.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Fluorescens- og phosphorescenskvanteudbytter og fluorescens- og phosphorescenslevetider blev opnået for 4-phenylphenol adsorberet på filterpapir med enten NaCl, NaBr eller NaI ved 296 og 93 K. Fastoverfladefluorescens- og phosphorescenskvanteudbytteværdierne og phosphorescenslevetidsværdier blev opnået for p-aminobenzoesyre (PABA) og 4-phenylphenol adsorberet påα -cyclodextrin/NaCl-blandinger. 4-Phenylphenol bruges som en antioxidant og er en potentiel EDC.
Opløselighed Opløseligt i vand
(0,7 mg/ml ved 20 C), °ether, mest almindelige organiske opløsningsmidler, methanol og chloroform.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 92-69-3
Molekylær formel C12H10O
Molekylvægt (g/mol) 170.211
MDL nummer MFCD00002347
InChI nøgle YXVFYQXJAXKLAK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxybiphenyl, 1,1'-biphenyl-4-ol, biphenyl-4-ol, p-phenylphenol, 4-biphenylol, p-hydroxybiphenyl, 4-hydroxydiphenyl, p-hydroxydiphenyl, p-biphenylol, 4-diphenylol
PubChem CID 7103
ChEBI CHEBI:34422
IUPAC navn 4-phenylphenol
SMIL C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)O
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4-Phenylphenol
Smeltepunkt 164°C to 168°C
Kogepunkt 305°C to 308°C
Flammepunkt 165°C (329°F)
Mængde 500 g
FN nummer UN3077
Beilstein 1907452
Merck Index 14,7305
Opløselighedsinformation Soluble in water (0.7mg/ml at 20°C),ether,most common organic solvents,methanol,and chloroform.
Formel vægt 170.21
Procent renhed 98%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Hydroxybiphenyl
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Precautionary Statement
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: (1,1-Biphenyl)-4-ol