Få mere at vide
4-Phenylphenol, 97%
Artikelnummer. p-7081027
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
Artikelnummer. 11409762
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A10817.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 92-69-3 | C12H10O | 170.211 g/mol
Fluorescens- og phosphorescenskvanteudbytter og fluorescens- og phosphorescenslevetider blev opnået for 4-phenylphenol adsorberet på filterpapir med enten NaCl, NaBr eller NaI ved 296 og 93 K. Fastoverfladefluorescens- og phosphorescenskvanteudbytteværdierne og phosphorescenslevetidsværdier blev opnået for p-aminobenzoesyre (PABA) og 4-phenylphenol adsorberet påα -cyclodextrin/NaCl-blandinger. 4-Phenylphenol bruges som en antioxidant og er en potentiel EDC.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Applications
Fluorescence and phosphorescence quantum yields and fluorescence and phosphorescence lifetimes were obtained for 4-phenylphenol adsorbed on filter paper with either NaCl, NaBr, or NaI at 296 and 93 K. The solid-surface fluorescence and phosphorescence quantum yield values and phosphorescence lifetime values were obtained for p-aminobenzoic acid (PABA) and 4-phenylphenol adsorbed on α-cyclodextrin/NaCl mixtures. 4-Phenylphenol is used as an antioxidant and is a potential EDC.
Solubility
Soluble in water (0.7 mg/ml at 20°C), ether, most common organic solvents, methanol, and chloroform.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 92-69-3
Molekylær formel C12H10O
Molekylvægt (g/mol) 170.211
MDL nummer MFCD00002347
InChI nøgle YXVFYQXJAXKLAK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxybiphenyl, 1,1'-biphenyl-4-ol, biphenyl-4-ol, p-phenylphenol, 4-biphenylol, p-hydroxybiphenyl, 4-hydroxydiphenyl, p-hydroxydiphenyl, p-biphenylol, 4-diphenylol
PubChem CID 7103
ChEBI CHEBI:34422
IUPAC navn 4-phenylphenol
SMIL C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Phenylphenol
Smeltepunkt 164°C to 168°C
Kogepunkt 305°C to 308°C
Flammepunkt 165°C (329°F)
Mængde 100 g
FN nummer UN3077
Beilstein 1907452
Merck Index 14,7305
Opløselighedsinformation Soluble in water (0.7mg/ml at 20°C),ether,most common organic solvents,methanol,and chloroform.
Formel vægt 170.21
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Hydroxybiphenyl
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: (1,1-Biphenyl)-4-ol