Få mere at vide
4-Phenyloxolan-2-one, TRC
Artikelnummer. 30413603
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30413603 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30413603 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP321518100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Phenyloxolan-2-one
CAS 1008-73-7
Molekylær formel C10H10O2
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C10H10O2/c11-10-6-9(7-12-10)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2
SMIL C1C(COC1=O)C2=CC=CC=C2
IUPAC navn 4-phenyloxolan-2-one
Molekylvægt (g/mol) 162.18
Formel vægt 162.0681