Få mere at vide
4-Phenylmorpholine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Phenylmorpholine |
| CAS | 92-53-5 |
| Molekylær formel | C10 H13 N O |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 4-Phenylmorpholine, Morpholinobenzene |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13NO/c1-2-4-10(5-3-1)11-6-8-12-9-7-11/h1-5H,6-9H2 |
| SMIL | C1CN(CCO1)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | 4-phenylmorpholine |
| Molekylvægt (g/mol) | 163.22 |
| Formel vægt | 163.0997 |