missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

[4-(Phenylmethoxy)phenyl][4-[(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy]phenyl]-methanone, TRC

Artikelnummer. 30420094
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30420094 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30420094 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP33573050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale [4-(Phenylmethoxy)phenyl][4-[(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy]phenyl]-methanone
CAS 176671-74-2
Molekylær formel C25H24O4
Mængde 50 mg
Synonym p-(Tetrahydropyran-2yl)oxy-p’-benzyloxybenzophenone
InChI formel InChI=1S/C25H24O4/c26-25(21-11-15-23(16-12-21)29-24-8-4-5-17-27-24)20-9-13-22(14-10-20)28-18-19-6-2-1-3-7-19/h1-3,6-7,9-16,24H,4-5,8,17-18H2
SMIL O=C(c1ccc(OCc2ccccc2)cc1)c3ccc(OC4CCCCO4)cc3
IUPAC navn [4-(oxan-2-yloxy)phenyl]-(4-phenylmethoxyphenyl)methanone
Molekylvægt (g/mol) 388.46
Formel vægt 388.1675
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.