missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-(Phenylmethoxy)-benzeneacetaldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Phenylmethoxy)-benzeneacetaldehyde |
| CAS | 40167-10-0 |
| Molekylær formel | C15H14O2 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 2-(4-Benzyloxyphenyl)acetaldehyde, 4-Benzyloxyphenylacetaldehyde, 4-Phenylmethoxyphenylacetaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14O2/c16-11-10-13-6-8-15(9-7-13)17-12-14-4-2-1-3-5-14/h1-9,11H,10,12H2 |
| SMIL | O=CCc1ccc(OCc2ccccc2)cc1 |
| IUPAC navn | 2-(4-phenylmethoxyphenyl)acetaldehyde |
| Molekylvægt (g/mol) | 226.27 |
| Formel vægt | 226.0994 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?