Få mere at vide
4-Phenylimidazol, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11381557
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11381557 10 g 10g
11371557 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11381557 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L02237.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 670-95-1 | C9H8N2 | 144.177 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 670-95-1
Molekylær formel C9H8N2
Molekylvægt (g/mol) 144.177
MDL nummer MFCD00005197
InChI nøgle XHLKOHSAWQPOFO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-phenylimidazole, 4-phenyl-1h-imidazole, 1h-imidazole, 4-phenyl, 4 5-phenylimidazole, imidazole, 4-phenyl, 4-phenyl imidazole, chembl14145, pim, 4-phenyl-1h-imidazol, 5-phenylimidazole
PubChem CID 69590
IUPAC navn 5-phenyl-lH-imidazol
SMIL C1=CC=C(C=C1)C2=CN=CN2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Phenylimidazole
Smeltepunkt 143°C to 145°C
Mængde 10 g
Beilstein 2969
Formel vægt 144.18
Procent renhed ≥98%