Få mere at vide
4-Phenylcyclohexanone, 98+%
Artikelnummer. 10197413 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10197413 10 g Glasflaske 10g
10164060 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10197413 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 187940100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4894-75-1 | C12H14O | 174.24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4894-75-1
Molekylær formel C12H14O
Molekylvægt (g/mol) 174.24
MDL nummer MFCD00001641
InChI nøgle YKAYMASDSHFOGI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-phenylcyclohexanone, cyclohexanone, 4-phenyl, 4-phenyl-1-cyclohexanone, 4-phenyl cyclohexanone, 4-phenyl-cyclohexanone, 4-phenylcyclo-hexanone, acmc-1aoge, enamine_005496, 1-n-phenylpiperidin-4-one, 4-phenyl-cyclohexan-1-one
PubChem CID 78605
IUPAC navn 4-phenylcyclohexan-1-on
SMIL C1CC(=O)CCC1C2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Phenylcyclohexanone
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 77°C to 80°C
Farve Hvid
Flammepunkt >100°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5C6H9(=O)
Mængde 10 g
Beilstein 07, III, 1466
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble
Formel vægt 174.24
Procent renhed 98+%
Fysisk form Krystallinsk pulver