Få mere at vide
4-Phenylcyclohexanone, 98+%
Artikelnummer. 11392606
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11392606 25 g 25g
11302616 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11392606 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L08614.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4894-75-1 | C12H14O | 174.243 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4894-75-1
Molekylær formel C12H14O
Molekylvægt (g/mol) 174.243
MDL nummer MFCD00001641
InChI nøgle YKAYMASDSHFOGI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-phenylcyclohexanone, cyclohexanone, 4-phenyl, 4-phenyl-1-cyclohexanone, 4-phenyl cyclohexanone, 4-phenyl-cyclohexanone, 4-phenylcyclo-hexanone, acmc-1aoge, enamine_005496, 1-n-phenylpiperidin-4-one, 4-phenyl-cyclohexan-1-one
PubChem CID 78605
IUPAC navn 4-phenylcyclohexan-1-on
SMIL C1CC(=O)CCC1C2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Phenylcyclohexanone
Smeltepunkt 78°C to 82°C
Kogepunkt 158°C to 160°C (12 mmHg)
Flammepunkt >100°C (212°F)
Mængde 25 g
Beilstein 2045904
Formel vægt 174.24
Procent renhed ≥98%