Få mere at vide
4-Phenylcinnaminsyre, 98%
Artikelnummer. 11420493
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11420493 10 g 10g
11384679 25 g 25g
11430493 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11420493 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12643.09
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-08-2026
CAS: 13026-23-8 | C15H12O2 | 224,26 g/mol
4-Phenylkanelsyre bruges som farmaceutiske mellemprodukter og til kemisk forskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Phenylkanelsyre bruges som farmaceutiske mellemprodukter og til kemisk forskning.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt og tørt i tæt lukket beholder. Med god ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13026-23-8
Molekylær formel C15H12O2
Molekylvægt (g/mol) 224.26
MDL nummer MFCD00014010
InChI nøgle DMJDEZUEYXVYNO-FLIBITNWSA-N
Synonym 4-phenylcinnamic acid, 3-1,1'-biphenyl-4-yl acrylic acid, p-phenylcinnamic acid, e-3-1,1'-biphenyl-4-yl acrylic acid, 2e-3-4-phenylphenyl prop-2-enoic acid, 2e-3-biphenyl-4-ylacrylic acid, 3-4-phenylphenyl prop-2-enoic acid, 2e-3-1,1'-biphenyl-4-yl prop-2-enoic acid, trans-4-phenylcinnamic acid, biphenylylacrylicacid
PubChem CID 5842785
IUPAC navn (E)-3-(4-phenylphenyl)prop-2-ensyre
SMIL OC(=O)\C=C/C1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Phenylcinnamic acid
Smeltepunkt 224°C to 228°C
Mængde 10 g
Beilstein 1955124
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 224.27
Procent renhed 98%