Få mere at vide
4-Phenylbutyric Acid, TRC
Artikelnummer. 30416017
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
Artikelnummer. Mængde unitSize
30416017 2.5 g 2.5g
1 options
Artikelnummer. 30416017 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP3196102.5G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1821-12-1
Molekylær formel C10 H12 O2
Molekylvægt (g/mol) 164.2
Synonym Benzenebutanoic acid, Butyric acid, 4-phenyl- (8CI), Butyric acid, γ-phenyl- (3CI), 4-Phenyl-n-butyric acid, 4-Phenylbutanoic acid, 4-Phenylbutyric acid, Benzenebutyric acid, NSC 295, γ-Phenylbutanoic acid, γ-Phenylbutyric acid, ω-Phenylbutanoic acid, Phenylbutyric acid
IUPAC navn 4-phenylbutanoic acid
SMIL OC(=O)CCCc1ccccc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Phenylbutyric Acid
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C10H12O2/c11-10(12)8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6H,4,7-8H2,(H,11,12)
Formel vægt 164.0837