Få mere at vide
4-Phenylbutyric acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16430758
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde unitSize
16430758 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 16430758 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYA0281
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
MedChemExpress 4-Phenylbutyric acid (4-PBA) is an inhibitor of HDAC and endoplasmic reticulum (ER) stress, used in cancer and infection research.
4-Phenylbutyric acid (4-PBA) is an inhibitor of HDAC and endoplasmic reticulum (ER) stress, used in cancer and infection research.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Phenylbutyric acid
Fysisk form Powder
CAS 1821-12-1
Farve White
Mængde 5 g
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C10H12O2
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Synonym 4-PBA Benzenebutyric acid
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (609.01 mM) ∣H2O : 2 mg/mL (12.18 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(O)CCCC1=CC=CC=C1
Molekylvægt (g/mol) 164.2
Formel vægt 164.2
Procent renhed 95.0%