Få mere at vide
4-Phenylsmørsyre, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11954981 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11954981 500 g Glasflaske 500g
10614802 25 g Glasflaske 25g
10583291 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11954981 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 130385000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1821-12-1 | C10H12O2 | 164.2 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1821-12-1
Molekylær formel C10H12O2
Molekylvægt (g/mol) 164.2
InChI nøgle OBKXEAXTFZPCHS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-phenylbutyric acid, benzenebutanoic acid, benzenebutyric acid, phenylbutyrate, gamma-phenylbutyric acid, omega-phenylbutanoic acid, phenylbutyric acid, 4-phenylbutyrate, butyric acid, 4-phenyl, 4-phenyl-n-butyric acid
PubChem CID 4775
ChEBI CHEBI:41500
IUPAC navn 4-phenylbutansyre
SMIL C1=CC=C(C=C1)CCCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Phenylbutyric acid
Smeltepunkt 49.0°C to 52.0°C
Farve Hvid til gul
Kogepunkt 165.0°C (10.0 mmHg)
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5(CH2)3CO2H
Mængde 500 g
Beilstein 09,539
Opløselighedsinformation Solubility in water: 5.3g/L water (40 degr. c)
Formel vægt 164.2
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver