Få mere at vide
4-Phenylsmørsyre, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11459276
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11459276 500 g 500g
11439276 25 g 25g
11449276 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11459276 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18115.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1821-12-1 | C10H12O2 | 164.204 g/mol
4-Phenylsmørsyre bruges som en kemisk chaperon involveret i proteinfoldningslidelser. Det er involveret i syntesen af farvestoffer og en aktiv farmaceutisk ingrediens mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Phenylsmørsyre bruges som en kemisk chaperon involveret i proteinfoldningslidelser. Det er involveret i syntesen af farvestoffer og en aktiv farmaceutisk ingrediens mellemprodukt.
Opløselighed Opløselig i vand
og methanol.
Noter
Styren-DVB; Stærkt basisk gel-harpiks. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1821-12-1
Molekylær formel C10H12O2
Molekylvægt (g/mol) 164.204
MDL nummer MFCD00004403
InChI nøgle OBKXEAXTFZPCHS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-phenylbutyric acid, benzenebutanoic acid, benzenebutyric acid, phenylbutyrate, gamma-phenylbutyric acid, omega-phenylbutanoic acid, phenylbutyric acid, 4-phenylbutyrate, butyric acid, 4-phenyl, 4-phenyl-n-butyric acid
PubChem CID 4775
ChEBI CHEBI:41500
IUPAC navn 4-phenylbutansyre
SMIL C1=CC=C(C=C1)CCCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Phenylbutyric acid
Smeltepunkt 49°C to 53°C
Kogepunkt 165°C (10 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 500 g
Beilstein 638180
Opløselighedsinformation Soluble in water and methanol.
Formel vægt 164.2
Procent renhed 99%