missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Phenylbutylamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Phenylbutylamine |
| CAS | 13214-66-9 |
| Molekylær formel | C10 H15 N |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Primidone Imp. C (EP), Primidone USP Related Compound C, Primidone USP RC C, 1-Amino-4-phenylbutane, 4-Phenyl-1-aminobutane, 4-Phenyl-1-butylamine, 4-Phenyl-n-butylamine, 4-Phenylbutan-1-amine, 4-Phenylbutanamine, Benzenebutanamine, Δ-Phenylbutylamine, Δ-Phenyl-n-butylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15N/c11-9-5-4-8-10-6-2-1-3-7-10/h1-3,6-7H,4-5,8-9,11H2 |
| SMIL | NCCCCc1ccccc1 |
| IUPAC navn | 4-phenylbutan-1-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 149.23 |
| Formel vægt | 149.1204 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?